L-(-)-Fucose 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A16789.06EA
5740
CZK
A16789.06
A16789.03
L-(-)-Fucose 98%
L(-)-Fucose
Vzorec:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,16 g/mol Bod tání: 139…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00069812 CAS číslo: 2438-80-4 EINECS: 219-452-7 |