Tisk…
L(-)-Fucose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALF2252-100GEA 0 CZK
SIALF2252-100G SIALF2252-10MG SIALF2252-25G SIALF2252-5G
L(-)-Fucose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Fucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00069812
CAS číslo: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7