Tisk…
4-Methylhippuric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL328022-1GEA 0 CZK
SIAL328022-1G
4-Methylhippuric acid, Sigma-Aldrich®
4-Methylhippuric acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
MDL Number: MFCD00020449
CAS číslo: 27115-50-0
EINECS: 248-231-8