Tisk…
Vincristine sulphate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO203440050EA 15260 CZK
ACRO203440050
Vincristine sulphate 95%
Vincristine sulphate
Vzorec: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
MW: 923,04 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00084729
CAS číslo: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
HPLC ≥94 %