4-(Methylthio)butanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22673.14EA
11260
CZK
B22673.14
B22673.03
B22673.06
4-(Methylthio)butanol ≥99%
4-(Methylthio)butanol
Vzorec:
C₅H₁₂OS MW: 120,21 g/mol Bod varu: 95…98 °C (20 mmHg) Hustota: 0,999 Bod vzplanutí: 101 °C (215 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002973 CAS číslo: 20582-85-8 |