Tisk…
4-(Methylthio)butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL319694-1GEA 0 CZK
SIAL319694-1G
4-(Methylthio)butanol, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)butanol
Vzorec: C₅H₁₂OS
MW: 120,21
MDL Number: MFCD00002973
CAS číslo: 20582-85-8