Tisk…
Kaempferol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J60373.MFEA 5150 CZK
J60373.MF
Kaempferol ≥98%
Kaempferol
Inhibits topoisomerase I catalyzed DNA religation. Induces apoptosis and is cytotoxic to human leukemic cell lines
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
Bod tání: 276…278 °C
MDL Number: MFCD00016938
CAS číslo: 520-18-3
EINECS: 208-287-6