Tisk…
Kaempferol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL60010-100MGEA 0 CZK
SIAL60010-100MG SIAL60010-25MG
Kaempferol, Sigma-Aldrich®
Kaempferol
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
MDL Number: MFCD00016938
CAS číslo: 520-18-3
EINECS: 208-287-6