Tisk…
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20588.06EA 1580 CZK
B20588.06 B20588.03
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055556
CAS číslo: 50889-29-7