Tisk…
1,1,1,3,3-Pentafluorobutane ≥99.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33737.30EA 3610 CZK
H33737.30 H33737.0B H33737.18
1,1,1,3,3-Pentafluorobutane ≥99.5%
1,1,1,3,3-Pentafluorobutane
Vzorec: C₄H₅F₅
Bod varu: 40 °C
Hustota: 1,27
Bod vzplanutí: –20 °C (–4 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094115
CAS číslo: 406-58-6
EINECS: 430-250-1
ADR: 3,II