Tisk…
4-Amino-3-iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32263.06EA 10160 CZK
H32263.06 H32263.03
4-Amino-3-iodobenzoic acid 98%
4-Amino-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01660550
CAS číslo: 2122-63-6