Tisk…
Hexanophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO120720250EA 2510 CZK
ACRO120720250 ACRO120721000 ACRO120720050
Hexanophenone 98%
Hexanophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26
Bod varu: 265,1 °C (760 mmHg)
Bod tání: 25…26 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009512
CAS číslo: 942-92-7
EINECS: 213-394-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure