Tisk…
4'-Butoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL540641-5GEA 0 CZK
SIAL540641-5G
4'-Butoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Butoxyacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
MDL Number: MFCD00027200
CAS číslo: 5736-89-0
EINECS: 227-248-4