Tisk…
1-Chloro-7-phenylheptane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08817.03EA 3470 CZK
L08817.03
1-Chloro-7-phenylheptane ≥98%
1-Chloro-7-phenylheptane
Vzorec: C₁₃H₁₉Cl
MW: 210,75 g/mol
Bod varu: 94…96 °C (0,3 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039392
CAS číslo: 71434-47-4