Tisk…
Barium isopropoxide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
41271.06EA 4470 CZK
41271.06 41271.03
Barium isopropoxide ≥99.5% (metals basis)
Barium isopropoxide
Vzorec: C₆H₁₄BaO₂
MW: 255,501 g/mol
Bod tání: ∼200 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00050486
CAS číslo: 24363-37-9
UN: 3205
ADR: 4.2,III