Tisk…
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL697338-1GEA 0 CZK
SIAL697338-1G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
MDL Number: MFCD03092932
CAS číslo: 38186-88-8