2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H26574.14EA
5290
CZK
H26574.14
H26574.06
2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
2-(p-Tolyl)pyridine
Vzorec:
C₁₂H₁₁N MW: 169,22 g/mol Bod varu: 170…180 °C (20 mmHg) Hustota: 0,99 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006281 CAS číslo: 4467-06-5 EINECS: 224-734-8 |