4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL639370-1GEA
0
CZK
SIAL639370-1G
SIAL639370-5G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₃ MW: 165,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD02684315 CAS číslo: 208399-66-0 |