Tisk…
Disulphoton, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45460-250MGEA 1960 CZK
45460-250MG
Disulphoton, Supelco®
Disulphoton
Vzorec: C₈H₁₉O₂PS₃
CAS číslo: 298-04-4
EINECS: 206-054-3