Tisk…
(R)-(+)-Pulegone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0163.12EA 0 CZK
PROOMM0163.12
(R)-(+)-Pulegone
(R)-(+)-Pulegone
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
MDL Number: MFCD00063000
CAS číslo: 89-82-7
EINECS: 201-943-2