(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L00502.14EA
4160
CZK
L00502.14
L00502.06
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec:
C₂₂H₂₂ClP MW: 352,84 g/mol Bod tání: ∼ 225…230 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051868 CAS číslo: 13138-25-5 |