Tisk…
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP450EA 7770 CZK
PROOBP450
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₂₀ClNO
MW: 253,7677 g/mol
MDL Number: MFCD00035385
CAS číslo: 886-06-6
EINECS: 212-947-9