Tisk…
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L13800.06EA 2690 CZK
L13800.06 L13800.14
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone tech. 90%, technická kvalita
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65
Bod varu: 112 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016350
CAS číslo: 69614-95-5