Tisk…
bromfenolová modř
Dodavatel: G Bioscienes
RC-027EA 8710 CZK
RC-027
bromfenolová modř
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Bod tání: 273 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429