Tisk…
Hledali jste: Enzymy
649  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"649"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ribonuclease A is an endoribonuclease that efficiently hydrolyses RNA from tissue or bacterial cell cultures.
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® Endonuclease Biotech Reagent meets the strictest cGMP standards and is designed for the degradation of both single stranded and double stra...
Bezpečnostní list New Product
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Uracil-DNA glycosylase (UNG), cod is a thermolabile recombinant enzyme produced in E. coli (ung-) using a modified ung gene derived from Atlant...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Beta-D-glucose oxidase with high purity grade and storage in frozen condition.
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® Endonuclease Ultrapure Bioreagent is designed for the degradation of both single stranded and double stranded DNA and RNA. J.T.Baker® Endon...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pepsin is a proteolytic enzyme product derived from porcine stomach linings.
Katalogové číslo: (390744E)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: 10,000 units is that quantity of enzyme which will degrade 2 cm² of cellulose filter paper (17 mg) in 1 minute in 0,1 M acetate buffer at pH 4,0.
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (1B1662-250U)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR® Life Science's DNase, Double-Strand Specific, Heat-Labile is a recombinant endonuclease that cleaves phosphodiester bonds in DNA to yield 2 to 8 ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (M142-250G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR® Pepsin
Měrná jednotka: 1 * 250 g
Katalogové číslo: (E629-5G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Off-white to light brown powder from Streptomyces griseus.
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Katalogové číslo: (M150-1G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: From bovine pancreas.
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (0619-100G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Source is Fig Latex. Fine, light beige powder
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Aspergillus niger Cellulase
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Popis: For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Popis: Ribonukleáza A (RNáza A) neobsahuje endonukleázy a má kontrolovanou kvalitu. Používá se k dezintegraci RNA při purifikaci plazmidů.
Katalogové číslo: (ROCKMB-101-0100)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Deoxyribonuclease I is an endonuclease which splits phosphodiester linkages yielding polynucleotides with a free 3'-OH and 5'-phosphate. Activated by ...
Měrná jednotka: 1 * 0,1 KU
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 649
no targeter for Bottom