Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kity pro purifikaci plazmidu
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"33"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   Plasmid Miniprep Kit II for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA from up to 15 ml culture. Yields of up to 75 µg high q...
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   XChange Plasmid Maxi-EF Kit for the quick and easy isolation of up to 520 µg highly pure, endotoxin-free plasmid DNA.
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   Plasmid Miniprep Kit I for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA. Yields of up to 25 µg super coiled plasmid DNA per pre...
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   XChange Plasmid Maxi Kit for the isolation of up to 520 µg plasmid DNA per preparation. Anion exchange technology ensures highly pure and intact plasm...
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   XChange Plasmid Midi Kit for the isolation of up to 100 µg plasmid DNA per preparation. Anion exchange technology ensures highly pure and intact plasm...
Katalogové číslo: (732-3111)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   XChange Plasmid Purification Kit for efficient removal of salts from plasmid DNA generated with anion exchange columns. Offering a time-saving alterna...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Přerušeno
Dodavatel:  OMEGA BIOTEK
Popis:   Plazmid izolovaný pomocí tradičních purifikačních metod běžně obsahuje vysoké hladiny endotoxinů, které mohou významně interferovat s následnými trans...
Dodavatel:  OMEGA BIOTEK
Popis:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Další