Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (18)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
polymerazy
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VWR® Taq DNA polymeráza je ultračistá, termostabilní, rekombinantní DNA polymeráza, která nabízí robustní PCR reakce v širokém rozsahu aplikací PCR be...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymerases are highly stable polymerases, featuring higher specificity, superior sensitivity and greater yields compared t...
Katalogové číslo: (732-3262)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   Originally isolated from the thermophilic archaebacteria Pyrococcus woesei, peqGOLD Pwo DNA Polymerase exhibits high levels of 3‘→5‘ exo...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   AccuPOL DNA polymeráza je termostabilní enzym vykazující 3´- 5´ exonukleázovou proofreading aktivitu, což umožňuje polymeráze opravovat chyby v začleň...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Katalogové číslo: (PEQL04-1090)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD Uracil DNA-Glycosylase (UDG) in combination with dUTP prevents contamination in PCR reactions.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD Taq DNA Polymerase is a highly processive 5'→3' polymerase with no 3'→5' exonuclease (proofreading) activity. At 72 °C and around pH 9...
Katalogové číslo: (PEQL01-9120)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD Pure Taq DNA polymerase is a highly purified version of peqGOLD Taq, certified completely free of contaminating E. coli D...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 34
  1  2  3  4  5  Další