Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pásy
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Třídit podle:
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   This belt made of 100% cotton canvas features a metal buckle.
Katalogové číslo: (KWIN100898240)
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Heavy-duty split leather tool belt for carpenters, joiners, fitters etc.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (KWIN100075940)
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Tool belt made of 100% cotton for handyworkers, carpenters etc.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Soft, ergonomic belts made of polyester/PE foam for improved comfort. With 70 mm padded polyester tube and 40 mm nylon strap with metal buckle.
Dodavatel:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 15
  1  2  Další