Tisk…
Detektor úniku vody, arium®
Dodavatel: Sartorius
171-0899EA 14280 CZK
171-0899
Detektor úniku vody, arium®
Systémy detekce úniku Systémy detekce úniku kapaliny
Detektor úniku vody arium® Water Guard pro včasné rozeznání úniku. Zaručuje tak optimální ochranu laboratoře před vytopením.
  • vysoce kvalitní nerezové materiály
  • optický a akustický alarm
  • snadná instalace
  • integrovaný nástěnný držák pro elektromagnetický ventil
  • univerzální
Detektor úniku vody je osazen optickým senzorem, který zaznamená jakýkoliv únik vody. Při úniku je uzavřen vstupní ventil a spuštěn akustický výstražný signál. Kromě toho může uživatel také na vestavěném LED displeji neustále sledovat stav systému.