Tisk…
Třepačky, s houpacím pohybem 6 a 10 basic a digital
Dodavatel: IKA
444-0820EA 47250 CZK
444-0820 444-0821 444-0819 444-0822
Třepačky, s houpacím pohybem 6 a 10 basic a digital
Třepačky Třepačky rotační
Překlopné třepačky s 6 nebo 10 válci, pro hladké houpaní a překlopení, model basic má pevnou rychlost a model digital má možnost nastavení rychlosti. Používají se pro mísení vzorků krve, pevných a kapalných suspenzí a viskózních vzorků. Jednotky mohou být používány se všemi konvenčními zkumavkami a válcovými lahvemi. Snadno vyjímatelné příslušenství umožňuje rychlé čištění v případě rozlití vzorků.
  • mohou být použity při 4 až 50 °C v inkubátoru nebo chlazené místnosti
  • vhodné pro nepřetržité operace
  • odnímatelné válce umožňují třepání větších zkumavek
  • snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice
  • časovač: odpočítávání, nastavitelné od 1 s do 99 h 59 min (model digital)
  • model digital má počítadlo: Zobrazuje čas třepání a chybový kód
Informace o dodávce: Dodávány s krytem.