Překlopné třepačky s vertikální rotací pro hladké a efektivní míchání, model basic má pevnou rychlost a model digital má možnost nastavení rychlosti. Ideální pro biologické vzorky, zejména krev. Vhodné pro dělení a míchání práškových a tekutých vzorků ve zkumavkách do 50 ml. Snadno vyjímatelné příslušenství umožňuje rychlé čištění v případě rozlití vzorků. Různá příslušenství umožňují široké využití v mnoha aplikacích.
- volně nastavitelný úhel rotace
- může být použita při teplotě 4 až 50 °C v inkubátoru nebo studené místnosti
- snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- časovač: odpočítávání, nastavitelné od 1 s do 99 h 59 min (model digital)
- model digital má počítadlo: Zobrazuje čas třepání a chybovéý kód
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace pro objednávání: Dodávány bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.