Tisk…
Mlýn, Tube Mill control
Dodavatel: IKA
412-0203EA 73230 CZK
412-0203 412-0205 412-0204
Mlýn, Tube Mill control
Mlýny
Tube Mill control vysoce univerzální malý dávkový mlýn s jednorázovými mlecími komorami, čímž eliminuje možnost křížové kontaminace a úsilí při čištění.
  • jednoduché a tiché ovládání pomocí dotykové klávesnice s přístupem k různým provozním režimům
  • programovatelné a uchovatelné testovací podmínky poskytují reprodukovatelné výsledky testů
  • USB rozhraní pro ovládání a dokumentaci všech parametrů
  • interval úkonu je 5 až 60 sekund
  • nerezový kráječ/šlehač
  • nastavitelná bezpečnostní rychlost a čas
  • prachotěsné uzavřené pouzdro
Mlecí komora a kryt jsou vyrobeny z průhledného materiálu, takže lze kdykoli pozorovat průběh mletí. Mlýn lze použít pro tvrdé (tvrdost dle Mohse až 5), suché a křehké materiály. Je zvláště vhodný pro mletí osiva, jako je kukuřice a pšenice. Tube mill control lze také použít pro zpracování vlhkých, mastných, elastických a vláknitých vzorků přidáním suchého ledu přímo do mlecí komory.
Při vývoji mlýnku byl kladen zvláštní důraz na bezpečnost. Mlýn se spustí pouze tehdy, když je řádně uzavřen. Pokud není mlecí komora správně vložena nebo není správně zavřená, pohonná jednotka zobrazí chybovou zprávu a pohon se nespustí. Během provozu nelze mlecí komoru otevřít. Pohon a mlecí komory jsou zajištěny labyrintovým těsněním. Žádný prach nemůže uniknout z komory nebo proniknout do pohonu.
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 30
Informace pro objednávání: Obraťte se na zástupce společnosti Avantor pro informace o alternativních mlecích komorách.
Informace o dodávce: Dodáváno s 1×MT 40 (40 ml jednorázová mlecí zkumavka) a 1×MMT 40 (40 ml víceúčelová mlecí zkumavka). Jednorázové mlecí zkumavky je nutné objednat samostatně, podrobnosti najdete v příslušenství.