Tisk…
Dodecacarbonyltriiron ≥96% (dry weight) stabilizovaný
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with methanol
13059.09EA 3850 CZK
13059.09
Dodecacarbonyltriiron ≥96% (dry weight) stabilizovaný
Dodecacarbonyltriiron
Reducing agent (reduces NO2), catalyst for alkyne trimerization.
Vzorec: C₁₂Fe₃O₁₂
MW: 503,66 g/mol
Bod tání: 140 °C (rozkl.)
Hustota: 2,00
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135617
CAS číslo: 17685-52-8
EINECS: 241-668-5
ADR: 4.1,II