Tisk…
Dodecacarbonyltriiron stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Stabilization: Stabilised with methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL381411-25GEA 0 CZK
SIAL381411-25G SIAL381411-5G
Dodecacarbonyltriiron stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodecacarbonyltriiron
Vzorec: C₁₂Fe₃O₁₂
MW: 503,66 g/mol
MDL Number: MFCD00135617
CAS číslo: 17685-52-8
EINECS: 241-668-5