Tisk…
(4-Phthalimidobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22421.06EA 1320 CZK
B22421.06
(4-Phthalimidobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(4-Phthalimidobutyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₃₀H₂₇BrNO₂P
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683092
CAS číslo: 65273-47-4