Tisk…
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL706582-1GEA 4220 CZK
SIAL706582-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
MDL Number: MFCD01861220
CAS číslo: 186550-13-0