Tisk…
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE1132-1VLEA 7530 CZK
SIALE1132-1VL SIALE1132-5VL
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₂
MW: 272,39 g/mol
MDL Number: MFCD00003693
CAS číslo: 50-28-2
EINECS: 200-023-8