Tisk…
2-Hydroxyestradiol
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13019-1EA 1810 CZK
CAYM13019-1 CAYM13019-10 CAYM13019-5 CAYM13019-25
2-Hydroxyestradiol
2-Hydroxyestradiol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00010490
CAS číslo: 362-05-0