Tisk…
Hydrocortisone-21-acetate
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP584EA 9440 CZK
PROOBP584
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
Vzorec: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404,51 g/mol
MDL Number: MFCD00037714
CAS číslo: 50-03-3
EINECS: 200-004-4