Hydrocortisone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALH3035-5GEA
11760
CZK
SIALH3035-5G
Hydrocortisone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Hydrocortisone-21-acetate
Vzorec:
C₂₃H₃₂O₆ MW: 404,51 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037714 CAS číslo: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 |