Tisk…
L(-)-Arabitol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO225860050EA 1720 CZK
ACRO225860050 ACRO225861000 ACRO225860250
L(-)-Arabitol 99%
L(-)-Arabitol
Vzorec: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 99…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064290
CAS číslo: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -10° to -13° (20 °C, 589 nm) (c=5, 4% borax)