Tisk…
L(-)-Arabitol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A13103.14EA 6040 CZK
A13103.14 A13103.06 A13103.22
L(-)-Arabitol ≥98%
L(-)-Arabitol
Vzorec: C₅H₁₂O₅
Bod tání: 98…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064290
CAS číslo: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6