Tisk…
L(-)-Arabitol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10298000EA 1680 CZK
EHERC10298000
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Vzorec: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD00064290
CAS číslo: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6