Tisk…
D-(+)-Glucose-[2-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL310794-250MGEA 10140 CZK
SIAL310794-250MG SIAL310794-1G
D-(+)-Glucose-[2-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucose-[2-¹³C]
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MDL Number: MFCD00037546
CAS číslo: 105931-74-6