Tisk…
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt)
MOLEM45186173EA 5950 CZK
MOLEM45186173
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt)
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt)
Vzorec: C₅H₄N₄O
MW: 136,1 g/mol
MDL Number: MFCD00210053
CAS číslo: 39968-33-7