Tisk…
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L12927.03EA 2020 CZK
L12927.03 L12927.06
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98%
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod varu: 70…72 °C (40 mmHg)
Bod tání: 52…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082748
CAS číslo: 114636-31-6
ADR: 8,III