Tisk…
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL491608-250MGEA 12660 CZK
SIAL491608-250MG
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Vzorec: C₆HD₄NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143352
CAS číslo: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1,III