Tisk…
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO133660500EA 9600 CZK
ACRO133660500 ACRO133660100 MAYBAC13366.50 MAYBAC13366DA
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Bod tání: 200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044803
CAS číslo: 3022-15-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +35° to +45° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)