Tisk…
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR0841-1GEA 536 CZK
APOSOR0841-1G APOSOR0841.5G
1-(Methylsulphonyl)piperazine
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂S
MDL Number: MFCD02153225
CAS číslo: 55276-43-2