Tisk…
D-(+)-Allose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL285005-250MGEA 5100 CZK
SIAL285005-250MG SIAL285005-100MG
D-(+)-Allose, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Allose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,1559 g/mol
MDL Number: MFCD00135833
CAS číslo: 2595-97-3
EINECS: 219-994-4